주요 문서
87265
Sigma-Aldrich
Tetrafluorosuccinic anhydride
≥98.0% (T)
동의어(들):
Perfluorosuccinic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4F4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
172.03
Beilstein:
156388
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥98.0% (T)
Quality Level
분석
≥98.0% (T)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.327
bp
54-56 °C (lit.)
density
1.609 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
anhydride
ester
fluoro
SMILES string
FC1(F)C(=O)OC(=O)C1(F)F
InChI
1S/C4F4O3/c5-3(6)1(9)11-2(10)4(3,7)8
InChI key
ZLVLNNCBGQYRAB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)