주요 문서
87477
Sigma-Aldrich
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)ethanol
≥98.0% (GC)
동의어(들):
2-(2-Hydroxyethoxy)tetrahydropyran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
Beilstein:
1280440
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.457
bp
95 °C/22 mmHg (lit.)
density
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
SMILES string
OCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H14O3/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7-8H,1-6H2
InChI key
XDBZJXRPEKFIFR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
226.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
108 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)