주요 문서
88012
Sigma-Aldrich
Tetraoctylammonium tetrafluoroborate
≥97.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)7]4N(BF4)
CAS Number:
Molecular Weight:
553.69
Beilstein:
3642933
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0%
양식
crystals
mp
122-125 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.BF4/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-32H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
XLQKBXJFMKZSDF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Sales restrictions may apply
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)