동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
solution
농도
100 μg/mL in methanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(COS(=O)([O-])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2)([H])[C@]3([H])CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3C2=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H28O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h9,14-15,18,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,18?,19-,20-,21-;/m0./s1/i5+1,9+1,13+1;
InChI key
CKCQAVLXEMPVTM-IHWDKLTBSA-M
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.