동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥95% (CP)
형태
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(COS(=O)([O-])=O)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C([2H])([2H])[C@@]21C)=O.[Na+]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable