주요 문서
900336
Sigma-Aldrich
Oleic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
9-Octadecenoic acid-d
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18DH33O2
Molecular Weight:
283.47
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥97 atom % D
분석
≥98% (CP)
형태
liquid
질량 이동
M+1
SMILES string
O=C(O[2H])CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i/hD
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-XVGZVJKQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)