주요 문서
900396
Sigma-Aldrich
Furfuryl mercaptan-(methylene-d2)
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
동의어(들):
2-Furanmethane-α,α-d2 thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5D2H4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
116.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
동위원소 순도
≥97 atom % D
분석
≥97% (CP)
양식
liquid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+2
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C(S)([2H])C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2/i4D2
InChI key
ZFFTZDQKIXPDAF-APZFVMQVSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
113.0 °F
Flash Point (°C)
45 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)