주요 문서
900574
Sigma-Aldrich
(S)-2-Phenylpiperidine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15N
CAS Number:
Molecular Weight:
161.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
작용기
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1[C@@H](CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m0/s1
InChI key
WGIAUTGOUJDVEI-NSHDSACASA-N
애플리케이션
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)