동위원소 순도
≥99 atom % D
분석
≥97% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C([C@@](C(C([H])([H])[H])([H])C([H])([H])[H])([H])N([H])C(N(C([H])([H])[H])C([H])([H])C1=C([H])SC(C(C([2H])([2H])[2H])([H])C([2H])([2H])[2H])=N1)=O)N([H])[C@](C([H])([H])C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[H])([H])[C@](N([H])C(OC(
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.