동위원소 순도
≥90 atom % 18O
분석
≥98% (CP)
형태
liquid
질량 이동
M+2
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객