주요 문서
901599
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide solution
5 M in ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CS2
CAS Number:
Molecular Weight:
76.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
양식
liquid
농도
5 M in ethanol
refractive index
n/D 1.387
density
0.91613 g/mL
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Valuable building block offered as a solution in ethanol for more convenient handling
관련 제품
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1