주요 문서
904317
Sigma-Aldrich
Lithocholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24D4H36O3
Molecular Weight:
380.60
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solution
농도
100 μg/mL in methanol
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+4
SMILES string
O=C(O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@](CC2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18?,19-,20?,21?,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2
InChI key
SMEROWZSTRWXGI-DQTGFMBMSA-N
포장
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)