liquid
포함
Contains 200 ppm MEHQ as stabilizer
색상
white to yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C=CC(OCC1OC(C)(CC(C)C)OC1)=O
InChI key
BICNEUKUQARCEL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate units lower the Tg of resulting polymers. It can be used for contact lens and medical devices manufacture. Also, it is suitable for 3D printing applications.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.