주요 문서
908258
Sigma-Aldrich
17α-Methyl-5β-androstan-3α,17β-diol-20,20,20-d3
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H31D3O2
Molecular Weight:
309.50
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CCC2C3C([C@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@]4([H])CC3)CC[C@@]21C
InChI
1S/C20H34O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13-17,21-22H,4-12H2,1-3H3/t13-,14-,15?,16?,17?,18+,19+,20+/m1/s1/i3D3
InChI key
QGKQXZFZOIQFBI-LQZOGKQCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)