주요 문서
908312
Sigma-Aldrich
Acetaminophen-(ring-13C6)
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C213C6H9NO2
Molecular Weight:
157.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
N([13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
InChI key
RZVAJINKPMORJF-CLQMYPOBSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)