주요 문서
926752
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in dichloromethane
동의어(들):
Sulfur superoxide (6CI), Sulfurous acid anhydride, Sulfurous oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SO2
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.06
형태
liquid
Quality Level
농도
1.0 M in dichloromethane
density
1.307 g/mL
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Valuable reagent offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)