애플리케이션
The Male Mini Luer Tube Tuck Connector, Fluidic 997 makes interfacing with microfluidic chips a lot easier. The tube tuck connectors have a conical opening where tubing can be directly inserted, making connection quick and easy. This connector is also suited for higher inlet pressure and leakage proof up to 3.2 bar.
특징 및 장점
- Provides a quick and easy way to connect tubing to microfluidic chips
- Can withstand at least 3.2 bar applied pressure without leakage
Properties:
- Should be used with microfluidic chips that have mini-luer interface
- Recommended Tubing: PEEK capillary tubing (OD 1/32", ID 0.02")
- Material: TPE
- Color: Yellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.