About This Item
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
추천 제품
Grade
sublimed grade
Quality Level
설명
μh ≈ 1.0 x 10-5 cm2 V−1 s−1
μe ≈ 1.0 x 10-5 cm2 V−1 s−1
분석
≥99% (HPLC)
손실
0.5% TGA, > 370 °C (weight loss)
solubility
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
형광
λem 410 nm±10 nm in dichloromethane
오비탈 에너지
HOMO 6.05 eV
LUMO 2.56 eV
λ
in dichloromethane
UV 흡수
λ: 239 nm±5 nm Amax
λ: 292 nm±5 nm Amax
SMILES string
C1(C2=CC=CC(N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C=CC=C5)=C2)=NC(C6=CC(N7C(C=CC=C8)=C8C9=C7C=CC=C9)=CC=C6)=CC=C1
InChI
1S/C41H27N3/c1-5-22-38-32(16-1)33-17-2-6-23-39(33)43(38)30-14-9-12-28(26-30)36-20-11-21-37(42-36)29-13-10-15-31(27-29)44-40-24-7-3-18-34(40)35-19-4-8-25-41(35)44/h1-27H
InChI key
UFWDOFZYKRDHPB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.