주요 문서
933317
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multi Pin Stub Adapter, Jeol
동의어(들):
Multi Pin Stub Adapte
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
This multi pin stub adapter for JEOL 32x11 mm is designed to save time. It is made from vacuum aluminum with stainless steel set screws. It accommodates up to fourt standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)