주요 문서
93397
Sigma-Aldrich
Tris(tetrabutylammonium) hydrogen pyrophosphate
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
동의어(들):
Pyrophosphoric acid tris(tetrabutylammonium) salt, Tetrabutylammonium pyrophosphate (3:1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3CH2CH2CH2)4N+]3[O=P(O-)2OP(=O)(O-)OH]
CAS Number:
Molecular Weight:
902.34
Beilstein:
4632762
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (calc. on dry substance, T)
양식
crystals
불순물
≤8% water
작용기
amine
phosphate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C16H36N.H4O7P2/c3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h3*5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q3*+1;/p-3
InChI key
BMTUFQKYWWLCLC-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
기타 정보
Reagent for pyrophosphorylation; reaction of isoprenoid derivatives; Pyrophosphorylation of nucleosides; Triphosphorylation of nucleosides
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
F. Seela et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 554-554 (1991)
Synthesis of allylic and homoallylic isoprenoid pyrophosphates.
V J Davisson et al.
Methods in enzymology, 110, 130-144 (1985-01-01)
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4768-4768 (1986)
V.J. Davisson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1794-1794 (1987)
A.B. Woodside et al.
Organic Syntheses, 66, 211-211 (1988)