주요 문서
93498
Sigma-Aldrich
Glycerol trivalerate
≥98.0% (GC)
동의어(들):
1,2,3-Trivalerylglycerol, Trivalerin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3COOCH2]2CHOCO(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
344.44
Beilstein:
1804221
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.439
density
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C18H32O6/c1-4-7-10-16(19)22-13-15(24-18(21)12-9-6-3)14-23-17(20)11-8-5-2/h15H,4-14H2,1-3H3
InChI key
PZJLFHDNXGAZHU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)