주요 문서
A31008
Sigma-Aldrich
Allylcyclohexylamine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11NHCH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
139.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
65-66 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2,9-10H,1,3-8H2
InChI key
SQGBZKZDUMBTIJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)