주요 문서
A43405
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-bromonaphthalene
97%
동의어(들):
4-Bromo-1-naphthylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC10H6Br
CAS Number:
Molecular Weight:
222.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
102-103 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
InChI key
LIUKLAQDPKYBCP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)