Merck
B30200
2-Benzylpyridine
98%
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C12H11N
CAS 번호:
Molecular Weight:
169.22
Beilstein:
115875
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
InChI key
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
257.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
125 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Angelica E Graminha et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(4), 1073-1076 (2007-08-21)
Reaction of [RuCl(3)(dppb)H(2)O] (dppb=1,4 bis(diphenylphospine)butane) with 2-benzoylpyridine thiosemicarbazone (H2Bz4DH) and its N(4)-methyl (H2Bz4M) and N(4)-phehyl (H2Bz4Ph) derivatives gave [RuCl(dppb)(H2Bz4DH)]Cl (1), [RuCl(dppb)(H2Bz4M)]Cl (2) and [RuCl(dppb)(H2Bz4Ph)]Cl (3). The cytotoxic activity of the studied compounds was tested against the MCF-7, TK-10 and UACC-62
Masaki Itoh et al.
Organic letters, 16(7), 2050-2053 (2014-03-22)
The direct α-methylenation of benzylpyridines was achieved using N,N-dimethylacetamide (DMA) as a one-carbon source under copper catalysis. An intermediary species was detected at an early stage, and a possible mechanism was proposed. Additionally, α-oxygenation and dimerization of benzylpyridines could also