주요 문서
BAB604000400
SP Bel-Art® H-B Double-Safe PFA coated Liquid-In-Glass Thermometer
temperature -35-50 °C, immersion depth , partial
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112200
NACRES:
NB.79
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
HB Instruments B60400-0400
파라미터
-35-50 °C temperature
침적 깊이
, partial
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Double-Safe is a trademark of H-B Instrument Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)