material
red
포장
pack of 200 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13164-1923
용량
18.9-34.1 L (5-9 g)
width × H × thickness
480 mm × 23 in. (580 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bright red polypropylene bags include black biohazard symbol and precautionary procedures printed in four languages (English, Spanish, French, German) for added safety.
특징 및 장점
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
- Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
- Made in USA
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.