특징
to hold one 4 Liter Bottle (1 gallon)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F16960-0000
높이 × 직경
13.375 in. (350 mm) × 8 in. (200 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polyethylene carriers with epoxy coated, heavy-gauge steel wire bails have wide ribs in both the sides and on the bottom to support and cushion bottles.
특징 및 장점
- Cone style lid has a 16mm (5/8”) opening in the top for insertion of tubing; simplifies the transfer of liquids without pouring
- Truncated style lid permits pouring without the removal of the lid
- Designed to hold standard US reagent bottles
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.