제조업체/상표
Bel-Art F18385-0000
길이 × 너비 × 높이
15.4 in. (390 mm) × 13.5 in. (340 mil) × 4.6 in. (118 mm)
일반 설명
Vibrasorb® Vibration Damping Mounts facilitate optimal use and help protect electromechanical and optical equipment from excessive wear and even structural damage that can be caused by exposure to vibration.
특징 및 장점
- Durable, high impact polystyrene shell
- Smooth, non-slip neoprene working surface; easily wipes clean
- Vibro-Absorber™ damping mounts at each corner support the 20.8kg (46lb) platform
- Platform area: 34 x 27.5 cm (13½ x 11")
- Maximum carrying weight for effective vibration dampening: 11kg (24lb)
- Shipping weight: 24Kg (53lb)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vibrasorb is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vibro-Absorber is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.