Merck
BAF378643000
SP Bel-Art® Mini LED Light Box
viewing area W X L 5" x 4" (12.5 cm x 10 cm)
동의어(들):
378643000, F37864-3000, cell counting device, illuminated box, light box, plate light box
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37864-3000
width × H × L
5.875 in. (150 mm) × 0.5 in. (14 mm) × 6.25 in. (158 mm)
일반 설명
Enhances viewing of transparent and semi-transparent objects such as 96-well plates, microscope slides, Petri dishes, electrophoresis gels, and transparencies
특징 및 장점
  • Cool-cathode LED source keeps viewing area cool to prevent sample damage during analysis; 10,000 hour lifespan
  • Viewing area: 12.5 x 10.0cm (5 x 4”)
  • Counting grid (one included) allows for segmented counting of sample regions
  • Adhesive strips provide semi-permanent grid attachment to light box
  • Requires six AAA batteries (not included)
  • Includes vinyl storage case
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)