material
green
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37898-0000
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Provides safe, accurate and trouble-free pipetting with simple, one-handed operation.
특징 및 장점
- Pipettes fit smoothly into its flexible tapered chuck
- Thumbwheel on side is rotated for precision aspirating or dispensing
- Plunger may be pressed for quick emptying
- Resistant to acids and alkalis
- Disassemble all parts for cleaning and before autoclaving at 121ºC (250ºF) for 20 minutes; chuck should not be autoclaved
- Replacement Silicone Rubber Chuck and Washers are available
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.