주요 문서
BAH167010000
Straining basket
O.D. 4 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103200
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H16701-0000
I.D. × 높이
86 mm (3 3/8 in.) × 127 mm (5 in.)
O.D.
101.6 mm
4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A plastic loop handle keeps hands away from the contents. The holes are 2 mm (0.080 in.) diameter.
  • Pierced polyethylene baskets load and unload quickly
  • Chemical and corrosion resistant
  • Use for dipping parts or straining large particles
  • Can be used at temperatures up to 82 °C (180 °F)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)