제조업체/상표
Benchmark Scientific E7500-E-UK
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Accuris QuadCount improves on the simple technique of brightfield microscopy by utilizing an LED light source, precision optics and a high resolution CMOS detector. A finely tuned, motorized XYZ positioning stage provides for extra fine focusing and ability to capture multiple images. With count speeds at fast as 20 seconds per sample, the Accuris QuadCount provides many advantages over the tedious and time consuming manual hemocytometry method. The advanced software eliminates human bias in dead/live determinations, reduces counting errors, saves time, and improves efficiency.
애플리케이션
Automated cell counting
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.