제조업체/상표
Benchmark Scientific H2012-E
파라미터
temp. range at Ambient -15 to 60 °C
30-300 rpm speed
너비 × 길이 × 높이
45 cm (45 cm) × 40 cm , Internal Dimensions
플레이트 너비 × 길이
45 cm × 45 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Incu-Shaker™ 10LR is a heavyduty performer, designed forheavy workloads and continuous use. Its outstanding temperature accuracy anduniformity are supported by proprietary heat distribution technology thatensures that temperatures are precisely maintained throughout the chamber.Inconsistencies due to stratification are reduced to negligible levels and the selectedtemperature is precisely maintained within 0.25%, even in the corners. Theexpanded temperature range, down to 15 degrees below ambient, allows for abroad range of applications.
애플리케이션
Incubated shaking of various samples
법적 정보
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.