주요 문서
BMSP7700T10M
Sigma-Aldrich
10 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
동의어(들):
Pipette Tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
무균
non-sterile
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific P7700-T10M
최대 용적
10 mL
용적 범위
1-10 mL
용적
10 mL
결합 유형
non-treated surface
일반 설명
Bulk pack of loose 10ml Pipette Tips.
기타 정보
Browse all pipette tips
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)