material
PC
설명
bench temp.maintained -70°C time 45 min.
특징
for 12 tubes
제조업체/상표
BRAND 114940
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PC. Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench. Durable polycarbonate filled with non-toxic gel. Mini coolers hold twelve 0.5 ml to 2.0 ml tubes.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객