주요 문서
BR122528
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 50 mL
동의어(들):
Bottles, Glass, Laboratory bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
조인트
Joints threaded neck (GL32)
무균
non-sterile
특징
autoclavable
graduations
with cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 122528
용량
50 mL
직경 × 높이
46 mm × 91 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)