주요 문서
BR134002
BRAND® non-return valve
for tube I.D. 6-9 mm
동의어(들):
Non-return valve, Tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40141600
NACRES:
NB.35
material
high-density polyethylene
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 134002
길이
80 mm
관련 카테고리
일반 설명
For tubing of inner- 6-9 mm. Length 80 mm. With FKM valve disc not suitable for pressure applications.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)