주요 문서
BR13918
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL
동의어(들):
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
clear borosilicate glass 3.3
특징
subdivision 0.1 mL
제조업체/상표
BRAND 13918
부피 측정 범위
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
길이
800 mm
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)