material
polypropylene
특징
for tubing i.d. 4 ‑ 5 mm
포장
pack of 20 ea
제조업체/상표
BRAND 152803
길이
30 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® T-shaped tubing connector is constructed from translucent polypropylene (PP), allowing for easy visibility of fluid flow. This connector is designed to create a branching point in tubing systems, enabling the connection of multiple tubes at different angles. Its durable construction ensures a secure and reliable fit, minimizing the risk of leaks or disconnections during operation.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.