material
polypropylene
white
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 156646
크기
510 x 410 x 120 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® stackable tray is made from durable white polypropylene (PP), designed for versatile use in laboratory and industrial settings. Its ribbed bottom enhances stability, preventing contents from shifting during transport or storage. The reinforced rim adds strength, while the slightly sloping walls facilitate easy access and pouring. This stackable design allows for efficient storage, maximizing space when not in use. Ideal for organizing and handling various materials, this tray combines practicality with durability, making it an essential tool for any workspace.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.