material
AR-Glass
특징
graduations Subdivisions 0.1mL
plugged
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
BRAND 27112
용량
5.0 mL
팁 직경
3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
AR-GLAS®. Calibrated to deliver (TM,Ex). Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain. Short graduation marks.
특징 및 장점
- BRAND® graduated serological pipette offers precise measurement of liquids with high accuracy.
- AR-Glas® meet the stringent laboratory requirements for chemical and physical resilience.
- Amber diffusion stain is used for SILBERBRAND ETERNA volumetric instruments that are exposed to especially aggressive cleaning conditions.
- The stain diffuses into the glass surface and can only be removed by abrasion.
법적 정보
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.