material
borosilicate glass
polypropylene stopper
조인트
joint ST/NS neck10/19
특징
accuracy class A
포장
pack of 2
제조업체/상표
BRAND 36841
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® ETERNA is constructed from high-quality Boro 3.3 glass and adheres to DIN EN ISO 1042 standards. It is calibrated to contain (TC, In), ensuring precise liquid measurement for various laboratory applications. Each flask is delivered with a batch number and includes one batch certificate per packing unit from the manufacturer, providing quality assurance and traceability.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.