material
amber borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
조인트
joint ST/NS12/21
설명
calibrated to contain (TC, IN)
특징
accuracy 0.06 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
BRAND 37413
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BLAUBRAND® volumetric flask combines precision and reliability, featuring a square grip PP stopper for easy handling. Crafted from high-quality Boro 3.3 glass and calibrated to contain (TC, In), each flask is marked with high-contrast white enamel for clear readability. Supplied with a batch number and certificate, these flasks ensure quality and traceability, making them ideal for laboratory use.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.