주요 문서
BR55646
BRAND® conical joint clip
polyoxymethylene, for NS 29/32
동의어(들):
Conical joint stopper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
material
polyoxymethylene
red
설명
Operating temperature up to 150 °C
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 55646
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Will not scratch glass surfaces. Excellent resilience and stability. Outstanding chemical resistance.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)