Key Documents
BR61750
BRAND® sterilization indicator tape
crepe paper, self-adhesive
동의어(들):
Sterilization indicator tape
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
material
paper
특징
crepe paper
self-adhesive
포장
pkg of 1 roll
제조업체/상표
BRAND 61750
크기
50 m × 19 mm
일반 설명
Containing thermo-active pigments. The white colored strips turn brown after autoclaving (121°C: after 20 min. approx., 134°C: after 5 min. approx.).
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
식음료 업계에서의 HACCP 소독 관리는 제품 안전의 보장과 규정 준수에 중요합니다. 머크에서는 식음료 제조를 위한 소독 관리 및 위생 모니터링 절차에 사용되는 광범위한 제품을 제공합니다.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.