주요 문서
BR65043
BRAND® desiccator ′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 355 mm, with knob lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
특징
with knob lid
제조업체/상표
BRAND 65043
공칭 직경 × O.D. × 높이
250 mm × 320 mm × 355 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1