Key Documents
BR704275
BRAND® Bottle stand for Dispensette®/Titrette®
동의어(들):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
polypropylene
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 704275
베이스 크기
220 mm × 160 mm
로드 크기
325 mm
관련 카테고리
일반 설명
Full plastic material – suitable for use in aggressive environment (e.g., acid fumes in the hood).
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)