주요 문서
BR708132
Flexible discharge tubing with recirculation valve for Dispensette® S, Dispensette® S Organic, and Dispensette S® Trace Analysis
1,2, 5 and 10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
PTFE
설명
coiled, with safety handle
제조업체/상표
BRAND 708132
포장
1 ea of
길이
~800 mm
용량
1,2, 5 and 10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE, coiled, length approx. 800 mm, with safety handle.
Not suitable for HF!
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)