주요 문서
BR759115
BRAND® semi-micro cuvette
PMMA, minimum filling volume 1.5 mL
동의어(들):
Cuvettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
material
PMMA
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 759115
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • BRAND® semi-micro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Packed grouped by mold cavity number to ensure the lowest variation of extinction coefficient.
  • Standard 10mm light path.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)