주요 문서
BR759800
BRAND® disposable stirring spatula
polystyrene
동의어(들):
Stirring spatula
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.11
material
polystyrene
포장
pack of 500 ea
제조업체/상표
BRAND 759800
길이 × 직경
120 mm × 3 mm
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)